SAB1404766
Monoclonal Anti-HELZ, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 5B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DHRC, DKFZp586G1924, DRHC, HUMORF5, KIAA0054, MGC163454
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5B2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HELZ(9931)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MEDRRAEKSCEQACESLKRQDYEMALKHCTEALLSLGQYSMADFTGPCPLEIERIKIESLLYRIASFLQLKNYVQADEDCRHVLGEGLAKGEDAFRAVLC
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)