SAB1404472
Monoclonal Anti-TITF1 antibody produced in mouse
clone 2F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
BCH, BHC, NK-2, NKX2.1, NKX2A, TEBP, TITF1, TTF-1, TTF1
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35.02 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NKX2-1(7080)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
QLSHSAVGGYCNGNLGNMSELPPYQDTMRNSASGPGWYGANPDPRFPAISRFMGPASGMNMSGMGGLGSLGDVSKNMAPLPS
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)