Documenti fondamentali
SAB1404325
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RORB antibody produced in mouse
clone 1D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
NR1F2, ROR-BETA, RZR-BETA, RZRB, bA133M9.1
Scegli un formato
100 μG
416,00 €
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
416,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35.9 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1λ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RORB(6096)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a member of the NR1 subfamily of nuclear hormone receptors. It is a DNA-binding protein that can bind as a monomer or as a homodimer to hormone response elements upstream of several genes to enhance the expression of those genes. The specific functions of this protein are not known, but it has been shown to interact with NM23-2, a nucleoside diphosphate kinase involved in organogenesis and differentiation. (provided by RefSeq)
Immunogeno
RORB (NP_008845, 136 a.a. ~ 224 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ETSGTYANGHVIDLPKSEGYYNVDSGQPSPDQSGLDMTGIKQIKQEPIYDLTSVPNLFTYSSFNNGQLAPGITMTEIDRIAQNIIKSHL
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)