SAB1404043
Monoclonal Anti-MAF, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 6B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC71685, c-MAF
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6B8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAF(4094)
Immunogeno
Sequence
SCRFKRVQQRHVLESEKNQLLQQVDHLKQEISRLVRERDAYKEKYEKLVSSGFRENGSSSDNPSSPEFFITEPTRKLEPSVGYATFWKPQHRVLTSVFTK
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)