Documenti fondamentali
SAB1403937
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HOXB9 antibody produced in mouse
clone 4C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
HOX-2.5, HOX2, HOX2E
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4C3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.89 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HOXB9(3219)
Descrizione generale
This gene is a member of the Abd-B homeobox family and encodes a protein with a homeobox DNA-binding domain. It is included in a cluster of homeobox B genes located on chromosome 17. The encoded nuclear protein functions as a sequence-specific transcription factor that is involved in cell proliferation and differentiation. Increased expression of this gene is associated with some cases of leukemia, prostate cancer and lung cancer. (provided by RefSeq)
Immunogeno
HOXB9 (NP_076922.1, 65 a.a. ~ 163 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PLSPHASGSLPSVYHPYIQPQGVPPAESRYLRTWLEPAPRGEAAPGQGQAAVKAEPLLGAPGELLKQGTPEYSLETSAGREAVLSNQRPGYGDNKICEG
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)