SAB1403907
Monoclonal Anti-HBZ, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1G10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~34.91 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HBZ(3050)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSLTKTERTIIVSMWAKISTQADTIGTETLERLFLSHPQTKTYFPHFDLHPGSAQLRAHGSKVVAAVGDAVKSIDDIGGAL
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)