SAB1403848
Monoclonal Anti-GABPA antibody produced in mouse
clone 4B8-G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
E4TF1-60, E4TF1A, NFT2, NRF2, NRF2A
Scegli un formato
416,00 €
Scegli un formato
About This Item
416,00 €
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4B8-G6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~76.05 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GABPA(2551)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MTKREAEELIEIEIDGTEKAECTEESIVEQTYAPAECVSQAIDINEPIGNLKKLLEPRLQCSLDAHEICLQDIQLDPERSLFDQGVKTDGTVQLSVQVISYQGIEPKLNILEIVKPADTVEVVIDPDAHHAESEAHLVEEAQVITLDGTKHITTISDETSEQVTRWAAALEGYRKEQERLGIPYDPIQWSTDQVLHWVVWVMKEFSMTDIDLTTLNISGRELCSLNQEDFFQRVPRGEILWSHLELLRKYVLASQEQQMNEIVTIDQPVQIIPASVQSATPTTIKVINSSAKAAKVQRAPRISGEDRSSPGNRTGNNGQIQLWQFLLELLTDKDARDCISWVGDEGEFKLNQPELVAQKWGQRKNKPTMNYEKLSRALRYYYDGDMICKVQGKRFVYKFVCDLKTLIGYSAAELNRLVTECEQKKLAKMQLHGIAQPVTAVALSTASLQTEKDN
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)