Documenti fondamentali
SAB1403790
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ERF antibody produced in mouse
clone 3F11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
PE-2, PE2
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~38.1 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ERF(2077)
Descrizione generale
Members of the ETS family of transcription factors, such as ERF, regulate cell proliferation and differentiation. They share a highly conserved DNA-binding domain, the ETS domain, that recognizes the sequence GGAA/T (de Castro et al., 1997 [PubMed 9192842]). For further information on ETS transcription factors, see ETS1 (MIM 164720).[supplied by OMIM
Immunogeno
ERF (AAH22231, 181 a.a. ~ 290 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LGRGSVSDCSDGTSELEEPLGEDPRARPPGPPDLGAFRGPPLARLPHDPGVFRVYPRPRGGPEPLSPFPVSPLAGPGSLLPPQLSPALPMTPTHLAYTPSPTLSPMYPSG
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)