SAB1403757
Monoclonal Anti-EFNA5 antibody produced in mouse
clone 1A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
AF1, EFL5, EPLG7, GLC1M, LERK7, RAGS
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.01 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EFNA5(1946)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
FSEKFQLFTPFSLGFEFRPGREYFYISSAIPDNGRRSCLKLKVFVRPTNSCMKTIGVHDRVFDVNDKVENSLEPADDTVHESAEPSRGEN
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)