Documenti fondamentali
SAB1403719
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CYP24A1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1E1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CP24, CYP24, MGC126273, MGC126274, P450-CC24
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CYP24A1(1591)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the cytochrome P450 superfamily of enzymes. The cytochrome P450 proteins are monooxygenases which catalyze many reactions involved in drug metabolism and synthesis of cholesterol, steroids and other lipids. This mitochondrial protein initiates the degradation of 1,25-dihydroxyvitamin D3, the physiologically active form of vitamin D3, by hydroxylation of the side chain. In regulating the level of vitamin D3, this enzyme plays a role in calcium homeostasis and the vitamin D endocrine system. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogeno
CYP24A1 (NP_000773, 415 a.a. ~ 514 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LMLNTQVLGSSEDNFEDSSQFRPERWLQEKEKINPFAHLPFGVGKRMCIGRRLAELQLHLALCWIVRKYDIQATDNEPVEMLHSGTLVPSRELPIAFCQR
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)