SAB1403551
Monoclonal Anti-SLC25A6 antibody produced in mouse
clone 4B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
AAC3, ANT3, ANT3Y, MGC17525
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4B9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~34.36 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
DFARTRLAADVGKSGTEREFRGLGDCLVKITKSDGIRGLYQGFSVSVQGIIIYRAAYFGVYDTAKGMLPDPKNTH
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)