Documenti fondamentali
SAB1403527
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PARP1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 2C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Scegli un formato
50 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1544
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1544
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PARP1(142)
Descrizione generale
Poly (ADP-ribose) polymerase 1 (PARP1) is a nuclear protein which possesses three functional domains. It belongs to the PARP family and the gene encoding it is localized on human chromosome 1q42.
Immunogeno
PARP1 (AAH37545, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAESSDKLYRVEYAKSGRASCKKCSESIPKDSLRMAIMVQSPMFDGKVPHWYHFSCFWKVGHSIRHPDVEVDGFSELRWDDQQKVKKTAEAGGVTGKGQD
Azioni biochim/fisiol
Poly (ADP-ribose) polymerase 1 (PARP1) has a role in DNA repair and acts as a facilitator of homologous recombination. It controls transcription by modulating chromatin structure and altering DNA methylation patterns. The protein functions as a co-regulator of transcription factors and associates with chromatin insulators. PARP1 also has an important role in protection of the cardiovascular system.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
PARP inhibition: PARP1 and beyond
Michele Rouleau
Nature Reviews. Cancer (2010)
Trapping of PARP1 and PARP2 by Clinical PARP Inhibitors.
Murai J
Cancer Research (2012)
PARP-1 protein expression in glioblastoma multiforme
A, Galia
European Journal of Histochemistry (2012)