SAB1403485
Monoclonal Anti-UNC5CL antibody produced in mouse
clone 3G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC34763, ZUD
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3G7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~83.09 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UNC5CL(222643)
Immunogeno
Sequence
MCPQESSFQPSQFLLLVGVPVASVLLLAQCLRWHCPRRLLGACWTLNGQEEPVSQPTPQLENEVSRQHLPATLPEMVAFYQELHTPTQGQTMVRQLMHKLLVFSAREVDHRGGCLMLQDTGISLLIPPGAVAVGRQERVSLILVWDLSDAPSLSQAQGLVSPVVACGPHGASFLKPCTLTFKHCAEQPSHARTYSSNTTLLDAKVWRPLGRPGAHASRDECRIHLSHFSLYTCVLEAPVGREARKWLQLAVFCSPLVPGQSHLQLRIYFLNNTPCALQWALTNEQPHGGRLRGPCQLFDFNGARGDQCLKLTYISEGWENVDDSSCQLVPHLHIWHGKCPFRSFCFRRKAADENEDCSALTNEIIVTMHTFQDGLETKYMEILRFQASEEESWAAPPPVSQPPPCNRLPPELFEQLRMLLEPNSITGNDWRGLASHLGLCGMKIRFLSCQRSPAAAILELFEEQNGSLQELHYLMTVMERLDCASAIQNYLSGTHGGSPGPERGGARDNQGLELDEKL
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)