SAB1403477
Monoclonal Anti-NKX2-3, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 4F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CSX3, NK2.3, NKX2.3, NKX2C, NKX4-3
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~32.27 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NKX2-3(159296)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MMLPSPVTSTPFSVKDILNLEQQHQHFHGAHLQADLEHHFHSAPCMLAAAEGTQFS
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)