Documenti fondamentali
SAB1403472
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TTL, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC46235
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TTL(150465)
Descrizione generale
TTL is a cytosolic enzyme involved in the posttranslational modification of alpha-tubulin (see MIM 602529). Alpha-tubulin within assembled microtubules is detyrosinated over time at the C terminus. After microtubule disassembly, TTL restores the tyrosine residues and consequently participates in a cycle of tubulin detyrosination and tyrosination (Erck et al., 2003 [PubMed 14571137]).[supplied by OMIM
Immunogeno
TTL (NP_714923, 279 a.a. ~ 377 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LESSILLQIKHIIRNCLLSVEPAISTKHLPYQSFQLFGFDFMVDEELKVWLIEVNGAPACAQKLYAELCQGIVDIAISSVFPPPDVEQPQTQPAAFIKL
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)