Documenti fondamentali
SAB1403444
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC22A12 antibody produced in mouse
clone 2B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
OAT4L, RST, URAT1
Scegli un formato
100 μG
416,00 €
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
416,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~33.7 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a urate transporter and urate-anion exchanger which regulates the level of urate in the blood. This protein is an integral membrane protein primarily found in kidney. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogeno
SLC22A12 (NP_653186.2, 281 a.a. ~ 349 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ESARWLLTTGRLDWGLQELWRVAAINGKGAVQDTLTPEVLLSAMREELSMGQPPASLGTLLRMPGLRFR
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)