SAB1403357
Monoclonal Anti-MTMR9, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
C8orf9, DKFZp434K171, LIP-STYX, MGC126672, MTMR8
Scegli un formato
416,00 €
Scegli un formato
About This Item
416,00 €
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4A9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MTMR9(66036)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
LQQKTMSLWSWVNQPSELSKFTNPLFEANNLVIWPSVAPQSLPLWEGIFLRWNRSSKYLDEAYEEMVNIIEYNKELQAKVNILRRQLAELETEDGMQESP
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)