Documenti fondamentali
SAB1403218
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RHOD antibody produced in mouse
clone 1E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ARHD, RHOHP1, RHOM, Rho
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~49.21 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RHOD(29984)
Descrizione generale
Ras homolog, or Rho, proteins interact with protein kinases and may serve as targets for activated GTPase. They play a critical role in muscle differentiation. The protein encoded by this gene binds GTP and is a member of the small GTPase superfamily. It is involved in endosome dynamics and reorganization of the actin cytoskeleton, and it may coordinate membrane transport with the function of the cytoskeleton. (provided by RefSeq)
Immunogeno
RHOD (AAH01338, 1 a.a. ~ 210 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MTAAQAAGEEAPPGVRSVKVVLVGDGGCGKTSLLMVFADGAFPESYTPTVFERYMVNLQVKGKPVHLHIWDTAGQDDYDRLRPLFYPDASVLLLCFDVTSPNSFDNIFNRWYPEVNHFCKKVPIIVVGCKTDLRKDKSLVNKLRRNGLEPVTYHRGQEMARSVGAVAYLECSARLHDNVHAVFQEAAEVALSSRGRNFWRRITQGFCVVT
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)