Documenti fondamentali
SAB1403129
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SULF1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1A4, ascites fluid
Sinonimo/i:
FLJ30905, FLJ38022, FLJ41750, HSULF-1, KIAA1077, SULF-1
Scegli un formato
200 μL
416,00 €
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μL
416,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A4, monoclonal
PM
antigen ~36.23 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SULF1(23213)
Categorie correlate
Descrizione generale
Heparan sulfate proteoglycans (HSPGs) act as coreceptors for numerous heparin-binding growth factors and cytokines and are involved in cell signaling. Heparan sulfate 6-O-endosulfatases, such as SULF1, selectively remove 6-O-sulfate groups from heparan sulfate. This activity modulates the effects of heparan sulfate by altering binding sites for signaling molecules (Dai et al., 2005 [PubMed 16192265]).[supplied by OMIM
Immunogeno
SULF1 (NP_055985.1, 780 a.a. ~ 871 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RTVNETHNFLFCEFATGFLEYFDMNTDPYQLTNTVHTVERGILNQLHVQLMELRSCQGYKQCNPRPKNLDVGNKDGGSYDLHRGQLWDGWEG
Stato fisico
Clear solution
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)