Documenti fondamentali
SAB1403075
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DPYSL4 antibody produced in mouse
clone 1F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CRMP3, DRP-4, ULIP4
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DPYSL4(10570)
Immunogeno
DPYSL4 (NP_006417, 461 a.a. ~ 559 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VTPGAGRFVPRKTFPDFVYKRIKARNRLAEIHGVPRGLYDGPVHEVMVPAKPGSGAPARASCPGKISVPPVRNLHQSGFSLSGSQADDHIARRTAQKIM
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)