SAB1403039
Monoclonal Anti-SNPH antibody produced in mouse
clone 3B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
KIAA0374, MGC46096, bA314N13.5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.89 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SNPH(9751)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
TLSRTDALEASSLLSSGVDCGTEETSLHSSFGLGPRFPASNTYEKLLCGMEAGVQASCMQERAIQTDFVQYQPDLDTILEKVTQAQVCGTDPESGDRC
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)