The suitability of this product for immunofluorescence has not been validated. Please see the link below to another monoclonal VCAM1 antibody (ZRB1132) that may serve as an alternative: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/zrb1132
SAB1402959
Monoclonal Anti-VCAM1 antibody produced in mouse
clone 1H6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CD106, DKFZp779G2333, INCAM-100, MGC99561
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~107.4 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VCAM1(7412)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MPGKMVVILGASNILWIMFAASQAFKIETTPESRYLAQIGDSVSLTCSTTGCESPFFSWRTQIDSPLNGKVTNEGTTSTLTMNPVSFGNEHSYLCTATCESRKLEKGIQVEIYSFPKDPEIHLSGPLEAGKPITVKCSVADVYPFDRLEIDLLKGDHLMKSQEFLEDADRKSLETKSLEVTFTPVIEDIGKVLVCRAKLHIDEMDSVPTVRQAVKELQVYISPKNTVISVNPSTKLQEGGSVTMTCSSEGLPAPEIFWSKKLDNGNLQHLSGNATLTLIAMRMEDSGIYVCEGVNLIGKNRKEVELIVQEKPFTVEISPGPRIAAQIGDSVMLTCSVMGCESPSFSWRTQIDSPLSGKVRSEGTNSTLTLSPVSFENEHSYLCTVTCGHKKLEKGIQVELYSFPRDPEIEMSGGLVNGSSVTVSCKVPSVYPLDRLEIELLKGETILENIEFLEDTDMKSLENKSLEMTFIPTIEDTGKALVCQAKLHIDDMEFEPKQRQSTQTLYVNVAPRDTTVLVSPSSILEEGSSVNMTCLSQGFPAPKILWSRQLPNGELQPLSENATLTLISTKMEDSGVYLCEGINQAGRSRKEVELIIQVTPKDIKLTAFPSESVKEGDTVIISCTCGNVPETWIILKKKAETGDTVLKSIDGAYTIRKAQLKDAGVYECESKNKVGSQLRSLTLDVQGRENNKDYFSPELLVLYFASSLIIPAIGMIIYFARKANMKGSYSLVEAQKSKV
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Disease and Treatment Outcome
-
Is SAB1402959 (Monoclonal Anti-VCAM1 antibody produced in mouse) suitable for immunofluorescence?
1 risposta-