SAB1402893
Monoclonal Anti-UPF1 antibody produced in mouse
clone 4G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Scegli un formato
498,00 €
Scegli un formato
About This Item
498,00 €
Coniugato
unconjugated
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.89 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UPF1(5976)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
GRQKNRFGLPGPSQTNLPNSQASQDVASQPFSQGALTQGYISMSQPSQMSQPGLSQPELSQDSYLGDEFKSQIDVALSQDSTYQGERAYQHGGVTGLS
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)