SAB1402855
Monoclonal Anti-NDUFA5 antibody produced in mouse
clone 4A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
B13, CI-13KD-B, DKFZp781K1356, FLJ12147, NUFM, UQOR13
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4A2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~40.5 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NDUFA5(4698)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MAGVLKKTTGLVGLAVCNTPHERLRILYTKILDVLEEIPKNAAYRKYTEQITNEKLAMVKAEPDVKKLEDQLQGGQLEEVILQAEHELNLARKMREWKLWEPLVEEPPADQWKWPI
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)