Documenti fondamentali
SAB1402675
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NUP43, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ13287, bA350J20.1, p42
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2G5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NUP43(348995)
Descrizione generale
Bidirectional transport of macromolecules between the cytoplasm and nucleus occurs through nuclear pore complexes (NPCs) embedded in the nuclear envelope. NPCs are composed of subcomplexes, and NUP43 is part of one such subcomplex, Nup107-160 (Loiodice et al., 2004 [PubMed 15146057]).[supplied by OMIM
Immunogeno
NUP43 (NP_078923.3, 281 a.a. ~ 380 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SEDGSLWHWDASTDVPEKSSLFHQGGRSSTFLSHSISNQANVHQSVISSWLSTDPAKDRIEITSLLPSRSLSVNTLDVLGPCLVCGTDAEAIYVTRHLFS
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)