Documenti fondamentali
SAB1402630
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ILKAP, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp434J2031, FLJ10181, MGC4846, PP2C-DELTA
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ILKAP(80895)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a protein serine/threonine phosphatase of the PP2C family. This protein can interact with integrin-linked kinase (ILK/ILK1), a regulator of integrin mediated signaling, and regulate the kinase activity of ILK. Through the interaction with ILK, this protein may selectively affect the signaling process of ILK-mediated glycogen synthase kinase 3 beta (GSK3beta), and thus participate in Wnt signaling pathway. (provided by RefSeq)
Immunogeno
ILKAP (NP_110395, 293 a.a. ~ 392 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IGDGQYKRCGVTSVPDIRRCQLTPNDRFILLACDGLFKVFTPEEAVNFILSCLEDEKIQTREGKSAADARYEAACNRLANKAVQRGSADNVTVMVVRIGH
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)