SAB1402522
Monoclonal Anti-PITRM1 antibody produced in mouse
clone 1H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
KIAA1104, MGC138192, MGC141929, MP1, PreP, hMP1
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~84.48 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PITRM1(10531)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
MRPDDKYHEKQAQVEATKLKQKVEALSPGDRQQIYEKGLELRSQQSKPQDASCLPALKVSDIEPTIPVTELDVVLTAGDIPVQYCAQPTNGMVYFRAFSSLNTLPEELRPYVPLFCSVLTKLGCGLLDYREQAQQIELKTGGMSASPHVLPDDSHMDTYEQGVLFSSLCLDRNLPDMMQLWSEIFNNPCFEEEEHFKVLVKMTAQELANGIPDSGHLYASIRAGRTLTPAGDLQETFSGMDQVRLMKRIAEMTDIKPILRKLPRIKKHLLNGDNMRCSVNATPQQMPQTEKAVEDFLRSIGRSKKERRPVRPHTVEKPVPSSSGGDAHVPHGSQVIRKLVMEPTFKPWQMKTHFLMPFPVNYVGECIRTVPYTDPDHASLKILARLMTAKFLHTEIREKGGAYGGGAKLSHNGIFTLYSYRDPNTIETLQSFGKAVDWAKSGKFTQQDIDEAKLSVFSTVDAPVAPSDKGMDHFLYGLSDEMKQAHREQLFAVSHDKLLAVSDRYLGTGKSTHGLAILGPENPKIAKDPSWIIR
Azioni biochim/fisiol
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)