This product has not been tested for use in flow cytometry. There are no current anti-TSPAN2 products tested for use in flow.
SAB1402499
Monoclonal Anti-TSPAN2 antibody produced in mouse
clone 4A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
6330415F13Rik, FLJ12082, TSN2, TSPAN-2
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4A3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~34.47 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TSPAN2(10100)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
GKGVAIRHVQTMYEEAYNDYLKDRGKGNGTLITFHSTFQCCGKESSEQVQPTCPKELLGHKNCIDEIETIISVKLQ
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
does this antibody work for flow?
1 risposta-