Documenti fondamentali
SAB1402366
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STCH, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
STCH
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.67 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSPA13(6782)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a member of the heat shock protein 70 family and is found associated with microsomes. Members of this protein family play a role in the processing of cytosolic and secretory proteins, as well as in the removal of denatured or incorrectly-folded proteins. The encoded protein contains an ATPase domain and has been shown to associate with a ubiquitin-like protein. (provided by RefSeq)
Immunogeno
STCH (NP_008879.3, 375 a.a. ~ 470 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EDLFQKILVPIQQVLKEGHLEKTEIDEVVLVGGSTRIPRIRQVIQEFFGKDPNTSVDPDLAVVTGVAIQAGIDGGSWPLQVSALEIPNKHLQKTNF
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)