Documenti fondamentali
SAB1402137
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CAMLG, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 3F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CAML, MGC163197
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F12, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CAMLG(819)
Descrizione generale
The immunosuppressant drug cyclosporin A blocks a calcium-dependent signal from the T-cell receptor (TCR) that normally leads to T-cell activation. When bound to cyclophilin B, cyclosporin A binds and inactivates the key signaling intermediate calcineurin. The protein encoded by this gene functions similarly to cyclosporin A, binding to cyclophilin B and acting downstream of the TCR and upstream of calcineurin by causing an influx of calcium. This integral membrane protein appears to be a new participant in the calcium signal transduction pathway, implicating cyclophilin B in calcium signaling, even in the absence of cyclosporin. (provided by RefSeq)
Immunogeno
CAMLG (NP_001736, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MESMAVATDGGERPGVPAGSGLSASQRRAELRRRKLLMNSEQRINRIMGFHRPGSGAEEESQTKSKQQDSDKLNSLSVPSVSKRVVLGDSVSTGTTDQQG
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)