Documenti fondamentali
SAB1402081
Sigma-Aldrich
Anti-PLA2G4D antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
cPLA2delta
Scegli un formato
100 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
The phospholipase A2 enzyme family, including PLA2G4D, catalyze the hydrolysis of glycerophospholipids at the sn-2 position and then liberate free fatty acids and lysophospholipids (Chiba et al., 2004 [PubMed 14709560]).[supplied by OMIM
Immunogeno
PLA2G4D (AAH34571.1, 1 a.a. ~ 216 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGRLMRRIPEPRICFLEAIWSNIFSLNLLDAWYDLTSSGESWKQHIKDKTRSLEKEPLTTSGTSSRLEASWLQPGTALAQAFKGFLTGRPLHQRSPNFLQGLQLHQDYCSHKDFSTWADYQLDSMPSQLTPKEPRLCLVDAAYFINTSSPSMFRPGRRLDLILSFDYSLSAPFEVPWSPQGNPSAQPGQAPEASSRATEPLPHTARVPKGRRGVRP
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)