SAB1402017
Anti-CCBE1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ30681, MGC50861
Scegli un formato
416,00 €
Scegli un formato
About This Item
416,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CCBE1(147372)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
MVKAGTCCATCKEFYQMKQTVLQLKQKIALLPNNAADLGKYITGDKVLASNTYLPGPPGLPGGQGPPGSPGPKGSPGFPGMPGPPGQPGPRGSMGPMGPSPDLSHIKQGRRGPVGPPGAPGRDGSKGERGAPGPRGSPGPPGSFDFLLLMLADIRNDITELQEKVFGHRTHSSAEEFPLPQEFPSYPEAMDLGSGDDHPRRTETRDLRAPRDFYP
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)