Documenti fondamentali
SAB1401874
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-INHBE antibody produced in mouse
clone 4B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC4638
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4B5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... INHBE(83729)
Descrizione generale
INHBE is a member of the activin beta family (see INHBA; MIM 147290) that plays a role in pancreatic exocrine cell growth and proliferation (Hashimoto et al., 2006 [PubMed 16426570]).[supplied by OMIM
Immunogeno
INHBE (AAH05161, 21 a.a. ~ 350 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GTGSVCPSCGGSKLAPQAERALVLELAKQQILDGLHLTSRPRITHPPPQAALTRALRRLQPGSVAPGNGEEVISFATVTDSTSAYSSLLTFHLSTPRSHHLYHARLWLHVLPTLPGTLCLRIFRWGPRRRRQGSRTLLAEHHITNLGWHTLTLPSSGLRGEKSGVLKLQLDCRPLEGNSTVTGQPRRLLDTAGHQQPFLELKIRANEPGAGRARRRTPTCEPATPLCCRRDHYVDFQELGWRDWILQPEGYQLNYCSGQCPPHLAGSPGIAASFHSAVFSLLKANNPWPASTSCCVPTARRPLSLLYLDHNGNVVKTDVPDMVVEACGCS
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)