Documenti fondamentali
SAB1401844
Sigma-Aldrich
Anti-EFHD1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp781H0842, FLJ13612, MST133, MSTP133, PP3051
Scegli un formato
100 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EFHD1(80303)
Descrizione generale
EFHD1 is an EF-hand domain-containing protein that displays increased expression during neuronal differentiation (Tominaga and Tomooka, 2002 [PubMed 12270117]).[supplied by OMIM
Immunogeno
EFHD1 (AAH04128.2, 1 a.a. ~ 239 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASEELACKLERRLRREEAEESGPQLAPLGAPAPEPKPEPEPPARAPTASADAELSAQLSRRLDINEGAARPRRCRVFNPYTEFPEFSRRLIKDLESMFKLYDAGRDGFIDLMELKLMMEKLGAPQTHLGLKSMIKEVDEDFDGKLSFREFLLIFHKAAAGELQEDSGLMALAKLSEIDVALEGVRGAKNFFEAKVQALSSASKFEAELKAEQDERKREEEERRLRQAAFQKLKANFNT
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)