Documenti fondamentali
SAB1401823
Sigma-Aldrich
Anti-RIC3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
AYST720, FLJ11608, PRO1385
Scegli un formato
50 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Coniugato:
unconjugated
application:
WB
Clone:
polyclonal
Reattività contro le specie:
human
citations:
tecniche:
western blot: 1 μg/mL
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RIC3(79608)
Descrizione generale
RIC3 is a protein associated with nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs), neurotransmitter-gated ion channels expressed at the neuromuscular junction and within the central and peripheral nervous systems, that can enhance functional expression of multiple nAChR subtypes (Lansdell et al., 2005 [PubMed 16120769]).[supplied by OMIM
Immunogeno
RIC3 (NP_078833.2, 1 a.a. ~ 368 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAYSTVQRVALASGLVLALSLLLPKAFLSRGKRQEPPPTPEGKLGRFPPMMHHHQAHSDGQTPGARFQRSHLAEAFAKAKGSGGGAGGGGSGRGLMGQIIPIYGFGIFLYILYILFKLSKGKTTAEDGKCYTAMPGNTHRKITSFELAQLQEKLKETEAAMEKLFNRVGPNGERAQTVTSDQEKRLLHQLREITRVMKEGKFIDRFSPEKEAEEAPYMEDWEGYPEETYPIYDLSDCIKRRQETILVDYPDPKELSAEEIAERMGMIEEEESDHLGWESLPTDPRAQEDNSVTSCDPKPETCSCCFHEDEDPAVLAENAGFSADSYPEQEETTKEEWSQDFKDEGLGISTDKAYTGSMLRKRNPQGLE
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)