Documenti fondamentali
SAB1401704
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PPIL1 antibody produced in mouse
clone 1B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CGI-124, CYPL1, MGC678, PPIase, hCyPX
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPIL1(51645)
Descrizione generale
This gene is a member of the cyclophilin family of peptidylprolyl isomerases (PPIases). The cyclophilins are a highly conserved, ubiquitous family, members of which play an important role in protein folding, immunosuppression by cyclosporin A, and infection of HIV-1 virions. Based on similarity to other PPIases, this protein could accelerate the folding of proteins and might catalyze the cis-trans isomerization of proline imidic peptide bonds in oligopeptides. (provided by RefSeq)
Immunogeno
PPIL1 (NP_057143, 76 a.a. ~ 166 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SIYGKQFEDELHPDLKFTGAGILAMANAGPDTNGSQFFVTLAPTQWLDGKHTIFGRVCQGIGMVNRVGMVETNSQDRPVDDVKIIKAYPSG
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)