Documenti fondamentali
SAB1401688
Sigma-Aldrich
Anti-ARL6IP4 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC814, SR-25, SRp25
Scegli un formato
100 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ARL6IP4(51329)
Immunogeno
ARL6IP4 (NP_061164.2, 1 a.a. ~ 360 a.a) full-length human protein.
Sequence
MERAGPAGEEGGAREGRLLPRAPGAWVLRACAERAALEVGAASADTGVRGCGARGPAPLLASAGGGRARDGTWGVRTKGSGAALPSRPASRAAPRPEASSPPLPLEKARGGLSGPQGGRARGAMAHVGSRKRSRSRSRSRGRGSEKRKKKSRKDTSRNCSASTSQGRKASTAPGAEASPSPCITERSKQKARRRTRSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSDGRKKRGKYKDKRRKKKKKRKKLKKKGKEKAEAQQVEALPGPSLDQWHRSAGEEEDGPVLTDEQKSRIQAMKPMTKEEWDARQSIIRKVVDPETGRTRLIKGDGEVLEEIVTKERHREINKQATRGDCLAFQMRAGLLP
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)