Documenti
SAB1401469
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TM9SF2 antibody produced in mouse
clone 1C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ26287, MGC117391, P76
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TM9SF2(9375)
Immunogeno
TM9SF2 (NP_004791, 116 a.a. ~ 215 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KKETCKLVCTKTYHTEKAEDKQKLEFLKKSMLLNYQHHWIVDNMPVTWCYDVEDGQRFCNPGFPIGCYITDKGHAKDACVISSDFHERDTFYIFNHVDIK