SAB1401332
Monoclonal Anti-RCN1 antibody produced in mouse
clone 4D9-G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ37041, PIG20, RCAL, RCN
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4D9-G3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RCN1(5954)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
PTVRKERVVRPDSELGERPPEDNQSFQYDHEAFLGKEDSKTFDQLTPDESKERLGKIVDRIDNDGDGFVTTEELKTWIKRVQKRYIFDNVAKVWKDYDRDKDDKISWEEYKQATYGYYLGNPAEFHDSSDHHTFKKMLPRDERRFKAADLNGDLTATREEFTAFLHPEEFEHMKEIVVLETLEDIDKNGDGFVDQDEYIADMFSHEENGPEPDWVLSEREQFNEFRDLNKDGKLDKDEIRHWILPQDYDHAQAEARHLVYESDKNKDEKLTKEEILENWNMFVGSQATNYGEDLTKNHDEL
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)