SAB1401323
Anti-PEX19 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
D1S2223E, HK33, PMP1, PMPI, PXF, PXMP1
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PEX19(5824)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MAAAEEGCSVGAEADRELEELLESALDDFDKAKPSPAPPSTTTAPDASGPQKRSPGDTAKDALFASQEKFFQELFDSELASQATAEFEKAMKELAEEEPHLVEQFQKLSEAAGRVGSDMTSQQEFTSCLKETLSGLAKNATDLQNSSMSEEELTKAMEGLGMDEGDGEGNILPIMQGIMQNLLSKDVLYPSLKEITEKYPEWLQSHRESLPPEQFEKYQEQHSVMCKICEQFEAETPTDSETTQKARFEMVLDLMQQLQDLGHPPKELAGEMPPGLNFDLDAPNLSGPPGASGEQCLIM
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)