SAB1401103
Anti-CYP2A6 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CPA6, CYP2A, CYP2A3, P450C2A, P450PB
Scegli un formato
367,00 €
Scegli un formato
About This Item
367,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CYP2A6(1548)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MLASGMLLVALLVCLTVMVLMSVWQQRKSKGKLPPGPTPLPFIGNYLQLNTEQMYNSLMKISERYGPVFTIHLGPRRVVVLCGHDAVREALVDQAEEFSGRGEQATFDWVFKGYGVVFSNGERAKQLRRFSIATLRDFGVGKRGIEERIQEEAGFLIDAHRGTGGANIDPTFFLSRTVSNVISSIVFGDRFDYKDKEFLSLLRMMLGIFQFTSTSTGQLYEMFSSVMKHLPGPQQQAFQLLQGLEDFIAKKVEHNQRTLDPNSPRDFIDSFLIRMQEEEKNPNTEFYLKNLVMTTLNLFIGGTETVSTTLRYGFLLLMKHPEVEAKVHEEIDRVIGKNRQPKFEDRAKMPYMEAVIHEIQRFGDVIPMSLARRVKKDTKFRDFFLPKGTEVYPMLGSVLRDPSFFSNPQDFNPQHFLNEKGQFKKSDAFVPFSIGKRNCFGEGLARMELFLFFTTVMQNFRLKSSQSPKDIDVSPKHVGFATIPRNYTMSFLPR
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)