Documenti fondamentali
SAB1400871
Sigma-Aldrich
Anti-NHLRC2 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DKFZp779F115, Anti-FLJ20147, Anti-FLJ25621, Anti-FLJ33312, Anti-MGC45492
Scegli un formato
50 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NHLRC2(374354)
Immunogeno
NHLRC2 (AAH32598.1, 1 a.a. ~ 367 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAGTHQIWALLLDSGKLPKKNELTKGTCLRFAGSGNEENRNNAYPHKAGFAQPSGLSLASEDPWSCLFVADSESSTVRTVSLKDGAVKHLVGGERDPMNLFAFGDVDGVGINAKLQHPLGVTWDKKRNLLYVADSYNHKIKVVDPKTKNCTTLAGTGDTNNVTSSSFTESTFNEPGGLCIGENGELLYVADTNNHQIKVMDLETKMVSVLPIFRSENAVVDGPFLVEKQKTLPKLPKSAPSIRLSPVTACAGQTLQFKLRLDLPSGSKLTEGVSSCWFLTAEGNEWLLQGQIAAGDIENISSQPTISLQIPDDCLSLEAIVSVSVFLYYCSADSSACMMKAILFSQPLQITDTQQGCIAPVELRYVF
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)