Documenti fondamentali
SAB1400789
Sigma-Aldrich
Anti-SEPT12 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FLJ25410
Scegli un formato
50 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SEPT12(124404)
Descrizione generale
Septins, such as SEPT12, are conserved GTP-binding proteins that function as dynamic, regulatable scaffolds for the recruitment of other proteins. They are involved in membrane dynamics, vesicle trafficking, apoptosis, and cytoskeleton remodeling, as well as infection, neurodegeneration, and neoplasia (Hall et al., 2005 [PubMed 15915442]).[supplied by OMIM
Immunogeno
SEPT12 (AAH35619.1, 1 a.a. ~ 358 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDPLRRSPSPCLSSQPSSPSTPPCEMLGPVGIEAVLDQLKIKAMKMGFEFNIMVVGQSGLGKSTMVNTLFKSKVWKSNPPGLGVPTPQTLQLHSLTHVIEEKGVKLKLTVTDTPGFGDQINNDNCWDPILGYINEQYEQYLQEEILITRQRHIPDTRVHCCVYFVPPTGHCLRPLDIEFLQRLCRTVNVVPVIARADSLTMEEREAFRRRIQQNLRTHCIDVYPQMCFDEDINDKILNSKLRDRIPFAVVGADQEHLVNGRCVLGRKTKWGIIEVENMAHCEFPLLRDLLIRSHLQDLKDITHNIHYENYRVIRLNESHLLPRGPGWVNLAPASPGQLTTPRTFKVCRGAHDDSDDEF
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)