SAB1400695
Anti-MLPH antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FLJ12145, Anti-MELPH, Anti-MGC2771, Anti-SLAC2-A, Anti-Slac-2a, Anti-exophilin-3, Anti-l(1)-3Rk, Anti-l1Rk3, Anti-ln
Scegli un formato
367,00 €
Scegli un formato
About This Item
367,00 €
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MLPH(79083)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MGKKLDLSKLTDEEAQHVLEVVQRDFDLRRKEEERLEALKGKIKKESSKRELLSDTAHLNETHCARCLQPYQLLVNSKRQCLECGLFTCKSCGRVHPEEQGWICDPCHLARVVKIGSLEWYYEHVKARFKRFGSAKVIRSLHGRLQGGAGPELISEERSGDSDQTDEDGEPGSEAQAQAQPFGSKKKRLLSVHDFDFEGDSDDSTQPQGHSLHLSSVPEARDSPQSLTDESCSEKAAPHKAEGLEEADTGASGCHSHPEEQPTSISPSRHGALAELCPPGGSHRMALGTAAALGSNVIRNEQLPLQYLADVDTSDEESIRAHVMASHHSKRRGRASSESQIFELNKHISAVECLLTYLENTVVPPLAKGLGAGVRTEADVEEEALRRKLEELTSNVSDQETSSEEEEAKDEKAEPNRDKSVGPLPQADPEVGTAAHQTNRQEKSPQDPGDPVQYNRTTDEELSELEDRVAVTASEVQQAESEVSDIESRIAALRAAGLTVKPSGKPRRKSNLPIFLPRVAGKLGKRPEDPNADPSSEAKAMAVPYLLRRKFSNSLKSQGKDDDSFDRKSVYRGSLTQRNPNARKGMASHTFAKPVVAHQS
Azioni biochim/fisiol
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)