SAB1400673
Anti-NXN antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FLJ12614, Anti-TRG-4
Scegli un formato
416,00 €
Scegli un formato
About This Item
416,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NXN(64359)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSGFLEELLGEKLVTGGGEEVDVHSLGARGISLLGLYFGCSLSAPCAQLSASLAAFYGRLRGDAAAGPGPGAGAGAAAEPEPRRRLEIVFVSSDQDQRQWQDFVRDMPWLALPYKEKHRKLKLWNKYRISNIPSLIFLDATTGKVVCRNGLLVIRDDPEGLEFPWGPKPFREVIAGPLLRNNGQSLESSSLEGSHVGVYFSAHWCPPCRSLTRVLVESYRKIKEAGQNFEIIFVSADRSEESFKQYFSEMPWLAVPYTDEARRSRLNRLYGIQGIPTLIMLDPQGEVITRQGRVEVLNDEDCREFPWHPKPVLELSDSNAAQLNEGPCLVLFVDSEDDGESEAAKQLIQPIAEKIIAKYKAKEEEAPLLFFVAGEDDMTDSLRDYTNLPEAAPLLTILDMSARAKYVMDVEEITPAIVEAFVNDFLAEKLKPEPI
Azioni biochim/fisiol
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)