Documenti fondamentali
SAB1400626
Sigma-Aldrich
Anti-PEX26 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FLJ20695, Anti-PEX26M1T, Anti-Pex26pM1T
Scegli un formato
50 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PEX26(55670)
Descrizione generale
This gene belongs to the peroxin-26 gene family. It is probably required for protein import into peroxisomes. It anchors PEX1 and PEX6 to peroxisome membranes, possibly to form heteromeric AAA ATPase complexes required for the import of proteins into peroxisomes. Defects in this gene are the cause of peroxisome biogenesis disorder complementation group 8 (PBD-CG8). PBD refers to a group of peroxisomal disorders arising from a failure of protein import into the peroxisomal membrane or matrix. The PBD group is comprised of four disorders: Zellweger syndrome (ZWS), neonatal adrenoleukodystrophy (NALD), infantile Refsum disease (IRD), and classical rhizomelic chondrodysplasia punctata (RCDP). Two transcript variants encoding the same protein have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogeno
PEX26 (NP_060399.1, 1 a.a. ~ 305 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKSDSSTSAAPLRGLGGPLRSSEPVRAVPARAPAVDLLEEAADLLVVHLDFRAALETCERAWQSLANHAVAEEPAGTSLEVKCSLCVVGIQALAEMDRWQEVLSWVLQYYQVPEKLPPKVLELCILLYSKMQEPGAVLDVVGAWLQDPANQNLPEYGALAEFHVQRVLLPLGCLSEAEELVVGSAAFGEERRLDVLQAIHTARQQQKQEHSGSEEAQKPNLEGSVSHKFLSLPMLVRQLWDSAVSHFFSLPFKKSLLAALILCLLVVRFDPASPSSLHFLYKLAQLFRWIRKAAFSRLYQLRIRD
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)