Documenti fondamentali
SAB1400391
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SSSCA1 antibody produced in mouse
clone 2H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-p27
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2H4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SSSCA1(10534)
Descrizione generale
This antigen is recognized by a subset of anti-centromere antibodies from patients with scleroderma and/or Sjogren′s syndrome. Subcellular localization has not yet been established. (provided by RefSeq)
Immunogeno
SSSCA1 (AAH14791.1, 1 a.a. ~ 199 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MALNGAEVDDFSWEPPTEAETKVLQARRERQDRISRLMGDYLLRGYRVLGETCADCGTILLQDKQRKIYCVACQELDSDVDKDNPALNAQAALSQAREHQLASASELPLGSRPAPQPPVPRPEHCEGAAAGLKAAQGPPAPAVPPNTDVMACTQTALLQKLTWASAELGSSTSLETSIQLCGLIRACAEALRSLQQLQH
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)