Documenti fondamentali
SAB1400197
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PDE4C antibody produced in mouse
clone 6A10, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-DPDE1, Anti-MGC126222, Anti-PDE4C-791
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6A10, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDE4C(5143)
Immunogeno
PDE4C (NP_000914, 1 a.a. ~ 99 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MENLGVGEGAEACSRLSRSRGRHSMTRAPKHLWRQPRRPIRIQQRFYSDPDKSAGCRERDLSPRPELRKSRLSWPVSSCRRFDLENGLSCGRRALDPQS
Stato fisico
Solution
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)