Documenti fondamentali
SAB1307058
Sigma-Aldrich
ANTI-ABHD4 (CENTER) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ABHD4, Abhydrolase domain-containing protein 4, Alpha/beta-hydrolase 4, Lyso-N-acylphosphatidylethanolamine lipase
Scegli un formato
400 μL
457,00 €
457,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
400 μL
457,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
457,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
38794 Da
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ABHD4(63874)
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mary E Seramur et al.
Journal of lipid research, 64(8), 100405-100405 (2023-06-24)
Alpha/beta hydrolase domain-containing protein 4 (ABHD4) catalyzes the deacylation of N-acyl phosphatidyl-ethanolamine (NAPE) and lyso-NAPE to produce glycerophospho-N-acyl ethanolamine (GP-NAE). Through a variety of metabolic enzymes, NAPE, lyso-NAPE, and GP-NAE are ultimately converted into NAE, a group of bioactive lipids