Documenti fondamentali
SAB1306762
Sigma-Aldrich
ANTI-VEGFC antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Flt4 ligand, VEGFC, Vascular endothelial growth factor C, Vascular endothelial growth factor-related protein
Scegli un formato
400 μL
457,00 €
457,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
400 μL
457,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Clone:
monoclonal
application:
WB
Reattività contro le specie:
human
tecniche:
western blot: 1:100
citations:
1
457,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
46883 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:100
Isotipo
IgG1, kappa
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VEGFC(7424)
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sawan Kumar Jha et al.
eLife, 8 (2019-05-18)
Vascular endothelial growth factor-C (VEGF-C) acts primarily on endothelial cells, but also on non-vascular targets, for example in the CNS and immune system. Here we describe a novel, unique VEGF-C form in the human reproductive system produced via cleavage by